Bouin's fluids
Bouin's fluids
Bouin's fluid, Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue CTEH64096/1
Marketsource
Fournisseur:   CLIN TECH
Bouin's fluids
N° de catalogue CTEH64096/1
Fournisseur:  CLIN TECH
Marketsource
Numéro CAS:  
Bouin's fluids
Bouin's fluid, Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
This staining fixative is stable under normal temperature conditions and recommended use.
Bouin's fluids are used for histology and cytology applications.
Attention: May be harmful if inhaled, swallowed or absorbed through skin. May cause respiratory tract irritation.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Bouin's fluid
Spécifications