- Poids:16 kg
- Gamme de vitesse:2,1 - 33,3 ml/sec*
- Désignation:Pompe de distribution, Perimatic Premier
- l×p×h:360×310×320 mm
- Ø intérieur tuyau:8/3 mm (Max./Min.)**
- Raccordement électrique:220 - 240 V/110 - 120 V, 50/60 Hz, 150 W
- Cdt:1
Le Perimatic Premier est une pompe de distribution de précision commandé par microprocesseur très résistante, idéale pour remplir rapidement et de manière répétée différents conteneurs dont des fioles, des flacons, des tubes à essais et des boîtes de Petri sans éclaboussures ou moussage. Il intègre une distribution à la main ou au pied, ainsi qu'une distribution automatique avec un compteur d'intervalle. Le Perimatic Premier peut être utilisé avec un module robotisé XY pour un remplissage automatique de plusieurs conteneurs.
- Plage de distribution : de 0,5 à 9999,9 ml
- Précision : ±1,0% pour les volumes de plus de 20 ml ; répétabilité :<1%
- Étalonnage par microprocesseur
- Mémoire pour stocker les valeurs d'étalonnage, les volumes et les configurations pour différentes tailles de tube
- Distribution séquentielle lente/rapide/lente
L'instrument Premier réalise ses performances élevées en raison de la précision de conception de son rotor et de son robinet-vanne. Le Perimatic™ Premier est particulièrement adapté à la distribution de milieux car son mode « stand-by » assure la recirculation permanente des contenus du réservoir, maintenant le milieu de culture en suspension en l'absence de distribution active.
** Épaisseur de la paroi du tube : 2 mm