VWR®, Station météorologique
Katalognr. 620-2692
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Plage de mesure:0...50; –20...+60 °C
- Poids:363 g
- l×p×h:84×155 mm
- Précision:1,5 °C
- Cdt:1
Specifications
About this item
This weather station is designed for use in agriculture, offices and universities. It includes an internal temperature sensor.
- Double graduation et mémorisation des valeurs maximale/minimale
- Réglage d'alarme de température programmable avec calendrier
- RF 433 MHz, plage maximale de 30 mètres pour le capteur à distance, thermomètre sans fil pouvant être relié à trois sondes à distance maximum
W×H: 76,2×191 mm
Weight: 363 g
Delivery: Livrée avec une sonde sans fil, deux piles AA et deux piles AAA, un support mural ou de table.