Boiling baths, Clifton
Boiling baths, Clifton
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Boiling baths, Clifton
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Certificats
Boiling baths, Clifton
Boiling baths, Clifton
11 variantes
Product Details & Documents
Fixed temperature baths with concentric ringed lids. The steam produced provides an effective source of heat for samples that may otherwise be thermally damaged by a naked flame. Models 1020G and 1026G are gas baths, which do not have their own electrical power source, they are designed to be heated by a hotplate or gas burner.
  • Choice of round or rectangular baths
  • All electrically heated baths have a 1000 W heater and integral constant level device to regulate the level of water
  • Rings can be used to vary the diameter of the hole in the lid
  • Optional energy regulator can be used to control boiling from vigorous to a gentle simmer
Informations de commande: Supplied with ring sets.
Product Family Options
Aluminium boiling baths
Informations sur le produit
  • Type
    Nb de places
    Capacité
    Puissance
    Dimensions
    Profondeur
    Disponibilité
    Prix
  • 1105E, rectangulaire
    6×80 mm Ø
    3,6 L
    1000 W
    400×200 mm
    90 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 881.00
    SFr. 881.00
    1 * 1 ST
       SFr. 881.00
  • 1105ER, rectangulaire avec régulateur d'énergie intégré
    6
    3,6 L
    1000 W
    400×200 mm
    90 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’040.00
    SFr. 1’040.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’040.00
Stainless steel boiling baths
Informations sur le produit
  • Type
    Nb de places
    Capacité
    Puissance
    Dimensions
    Profondeur
    Disponibilité
    Prix
  • 1101E, rectangulaire
    6
    4,5 L
    1000 W
    321×219 mm
    90 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’130.00
    SFr. 1’130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’130.00
  • 1020G, circulaire
    1
    2,75 L
    - W
    Ø 127 mm
    90 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 99.30
    SFr. 99.30
    1 * 1 ST
       SFr. 99.30
  • 1026G, circulaire
    1
    3,24 L
    - W
    Ø 203 mm
    127 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 191.00
    SFr. 191.00
    1 * 1 ST
       SFr. 191.00
  • 1026E, circulaire
    1
    3,24 L
    1000 W
    Ø 203 mm
    127 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 662.00
    SFr. 662.00
    1 * 1 ST
       SFr. 662.00
  • 1104E, rectangulaire
    12
    8,8 L
    1000 W
    425×321 mm
    90 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’410.00
    SFr. 1’410.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’410.00
  • 1021G, Circular
    1
    2 L
    - W
    Ø 152 mm
    102 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 122.00
    SFr. 122.00
    1 * 1 ST
       SFr. 122.00
  • 1101ER, rectangulaire avec régulateur d'énergie intégré
    6
    4,5 L
    1000 W
    321×219 mm
    90 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’450.00
    SFr. 1’450.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’450.00
  • 1104ER, rectangulaire avec régulateur d'énergie intégré
    12
    8,8 L
    1000 W
    425×321 mm
    90 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00
    SFr. 1’800.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’800.00
  • 1026ER, Rectangular with built-in energy regulator
    1
    3,24 L
    1000 W
    Ø 203 mm
    127 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’600.00
    SFr. 1’600.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’600.00