Billes flottantes anti-évaporation pour bains-marie
Catalog # 462-8239
Anbieter: GRANT INSTRUMENTS
Technische Daten
- Ø:20 mm
- Désignation:Billes flottantes anti-évaporation
- Matière:PP
- Cdt:300
Technische Daten
Über diesen Artikel
Billes légères et économiques en PP formant une couche d'isolation sur la surface du liquide des bains. Les billes ont un Ø de 20 mm, 275 billes recouvrent une surface d'environ 1000 cm²
- Réduisent la perte de chaleur de 77% et l'évaporation de 87%
- Aussi isolantes qu'un solide tout en permettant d'accéder directement au liquide des bains