Bains, avec agitation, numériques, Clifton, série NE4-D
Bains-marie avec agitation à usage universel offrant une stabilité et une uniformité exceptionnelles de la température pour des résultats reproductibles et cohérents. Un fonctionnement en dessous de la température ambiante est possible si le refroidisseur à immersion réfrigéré en option est utilisé.
- Choix de cinq tailles et modèles de réservoir avec commande de –20 à +99,9 °C avec refroidisseur à immersion en option
- Contrôle PID de la température avec technologie intelligente pour les modes de température évolutifs ou optimisés
- Mode continu ou temporisé de 0 à 999 min, avec arrêt automatique et alarme sonore
- Protection contre la baisse du niveau de liquide et réglage automatique des alarmes de température
- Finition peinture anti-bactérienne inhibant activement la prolifération des bactéries
Tous les réservoirs sont fabriqués en acier inoxydable et sont totalement exempts de craquelures pour un nettoyage aisé. Le contrôleur est équipé d'un affichage numérique de la température avec une résolution de 0,1 °C et le puissant moteur d'agitation assure une bonne stabilité de la température dans l'ensemble du réservoir.
: fourni avec un faux fond amovible en acier inoxydable, mais sans portoirs ni couvercles (les couvercles sont recommandés pour un fonctionnement au-delà de 60 °C ou en deçà de la température ambiante. Le refroidisseur à immersion en option est nécessaire pour un fonctionnement en dessous de la température ambiante. Commandez les accessoires requis séparément.
: *TA = température ambiante
- Catalog No:
- 462-0111
- 462-0048
- 462-0043
- 462-0045
- 462-0046
- Modèle:
- NE4-38D
- NE4-8D
- NE4-14D
- NE4-22D
- NE4-28D
- Capacité:
- 38 L
- 8 L
- 14 L
- 22 L
- 28 L
- Gamme de température:
- RT* +5...99 °C
- RT* +5...99 °C
- RT* +5...99 °C
- RT* +5...99 °C
- RT* +5...99 °C
- Stabilité de température:
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- Puissance de chauffe:
- 1,25 kW
- 1,25 kW
- 1,25 kW
- 1,25 kW
- 1,25 kW
- L×P×H int.:
- 570×290×200 mm
- 129×300×150 mm
- 219×298×150 mm
- 395×298×150 mm
- 395×298×200 mm
- L×P×H ext.:
- 715×330×235 mm
- 271×332×170 mm
- 361×332×170 mm
- 537×332×170 mm
- 537×332×240 mm
- Poids:
- 16 kg
- 8,9 kg
- 10,5 kg
- 12,5 kg
- 14,3 kg
Lids
Frequently Bought Together