Pompes rotatives à palettes
Supplier: VACUUBRAND
Certificates
About this item
Pompes rotatives à palettes, à un ou deux étages avec pompe à huile intégrée et dispositif ballast à gaz puissant pour une excellente tolérance aux vapeurs d'eau. Les pompes sont puissantes, mais compactes et légères.
- Haute capacité de pompage, même à basse pression
- Grande tolérance à la vapeur d'eau et de solvants en raison de la grande quantité de ballast à gaz ( jusqu'à 10% de la capacité de pompage), fonctionnement silencieux et très bonne pression finale, même avec le ballast à gaz
- Étanches au vide à l'arrêt du circuit d'huile pour empêcher la corrosion
- Longs intervalles de vidange d'huile en raison du grand volume utile d'huile
- Plus petites dimensions, poids faible et construction télescopique pour une maintenance plus facile
Delivery: comprend la pompe remplie d'huile avec son commutateur, la protection thermique du moteur, un câble de 2 mètres muni d'une prise, une bague de fixation et de centrage sur les ports d'aspiration et d'évacuation et un manuel d'utilisation. Le un piège à poussière n'est pas inclus, il est commander séparemment.
Related Information
AP_100l_RE9_50Hz AP_100l_RE9_60Hz AP_100l_RZ9_50Hz AP_100l_RZ9_60Hz AP_10l_RE2_5_50Hz
Technische Zeichnung
Mehr
VACU20697150_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Frequently Bought Together