Lab tower, LT 828
Catalog # 181-3110
Supplier: KNF
Specifications
- Débit:14
- Désignation:Lab Tower LT 828
- Environmentally Preferable:
- Option:Aspirator
- L×P×H:256×305×661 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le modèle LT 828 est un instrument de laboratoire universel pour la manipulation de liquides. Il permet de filtrer (avec un appareil de filtration sous vide), de pipeter et d'aspirer des liquides. Un pupitre de commande permet de réguler la puissance de débit pour l'aspiration et la filtration, ainsi que la vitesse d'aspiration et de distribution pour le pipetage. Un vacuomètre indique la pression dans le flacon de récupération. Le vide nécessaire au fonctionnement du système Tower est créé par une pompe à vide à membrane. Elle est protégée des liquides par un filtre. Le système Tower, équipé de rouleaux réglables, peut être installé sous la table et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.
- Fonctionnement très silencieux
- Réglage exact de la vitesse de pipetage
- Pour différents types de pipettes et de pointes
- Flacon en verre anti-renversement, autoclavable
- Résistance aux produits chimiques
Delivery: Le système Tower avec boîtier central est livré avec un pipeteur à filtre stérile, un flacon de récupération autoclavable, un dispositif d'aspiration et un câble de raccordement avec prise.