Über diesen Artikel
Pompes à membranes type chimie
Pompes chimiques à membrane, catégorie d'équipement 2 (par ex. pour la zone 1), conformes à la norme ATEX. Ces pompes sont exceptionnellement bien conçues, à l'abri des sources d'inflammation. Elles présentent une bonne résistance chimique, sont dépourvues d'huile, ne présentent pas de surfaces de friction, et la chambre d'aspiration est fermée hermétiquement à partir du compartiment de l'unité d'entraînement. Moteur encapsulé pour une connexion 230 V/60 Hz monophasée avec sécurité courant et thermique intégrées à réinitialisation manuelle directe. Matériaux antistatiques. Résistance chimique; matériaux en contact avec le milieu: plastique fluoré, acier inoxydable, FFKM. Lest d'air avec raccord gaz inerte séparé. Vanne de surpression interne et en sortie. Technologie de membrane de sécurité avec balayage de gaz inerte et détection des déchirures de membrane.
Groupes de pompage chimique
Ce système à vide pour la chimie offre l'avantage d'être livré prêt au raccordement, les différents composants étant parfaitement adaptés les uns aux autres
Avec pompe à membrane type chimie conforme ATEX
Séparateur côté aspiration (AK) pour la protection contre les particules et la récupération des gouttelettes de liquide
Condenseur d'émission (EK) pour la récupération efficace des solvants à des fins de protection de l'environnement et de réutilisation
Composants particulièrement adaptés les uns aux autres
Chemistry diaphragm pumps in equipment category 2 (e.g. for Zone 1) with ATEX compliance. These pumps are exceptionally well designed for the avoidance of ignition sources. They have good chemical resistance, are oil-free, have no friction surfaces and the suction chamber is hermetically sealed off from the drive unit compartment.
le système de vide pour la chimie est livré totalement assemblé avec la pompe MZ 2C EX ou MD 4C EX, le support de la pompe, le séparateur à l'aspiration (AK), le condenseur d'émissions (EK), le commutateur et un câble de 2 m sans prise.
Technische Daten
- Catalog No:
- 181-1153
- VACU22614250
- 181-1151
- 181-1152
- 181-1150
- 181-1149
- Modèle:
- MV 10C EX
- MV 10C EX+AK+EK
- MD 4C EX
- MD 4C EX +AK +EK
- MZ 2C EX +AK +EK
- MZ 2C EX
- Nombre d'étages:
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
- Débit:
- 135
- 135 l/min
- 62
- 62
- 32
- 32
- Vide total absolu sans ballast à gaz:
- 2 mbar
- 2 mbar
- 3 mbar
- 3 mbar
- 12 mbar
- 12 mbar
- Pression finale avec ballast à gaz:
- 10 mbar
- 10 mbar
- 10 mbar
- 10 mbar
- 18 mbar
- 18 mbar
- Raccordement côté refoulement (EX):
- Small flange DN 16
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Small flange DN 25
- Hose nozzle 10 mm
- Hose nozzle 10 mm
- Small flange DN 16
- Raccordement côté aspiration (IN):
- Small flange DN 25
- Small flange KF DN 25
- Small flange DN 16
- Small flange DN 25
- Small flange DN 16
- Small flange DN 16
- Homologation ATEX:
- Pumping chamber (pumped gases):
II 2G Ex h IIC T3 Gb X
environment (without inert purge gas):
II 3G Ex h IIB T4 Gc X
environment (with inert purge gas):
II 2G Ex h IIB T4 Gb X
motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb - Pumping chamber (pumped gases):
II 2G Ex h IIC T3 Gb X
environment (without inert purge gas):
II 3G Ex h IIB T4 Gc X
environment (with inert purge gas):
II 2G Ex h IIB T4 Gb X
motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb - Pumping chamber (pumped gases):
II 2G Ex h IIC T3 Gb X
environment (without inert purge gas):
II 3G Ex h IIB T4 Gc X
environment (with inert purge gas):
II 2G Ex h IIB T4 Gb X
motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb - Pumping chamber (pumped gases):
II 2G Ex h IIC T3 Gb X
environment (without inert purge gas):
II 3G Ex h IIB T4 Gc X
environment (with inert purge gas):
II 2G Ex h IIB T4 Gb X
motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb - Pumping chamber (pumped gases):
II 2G Ex h IIC T3 Gb X
environment (without inert purge gas):
II 3G Ex h IIB T4 Gc X
environment (with inert purge gas):
II 2G Ex h IIB T4 Gb X
motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb - Pumping chamber (pumped gases):
II 2G Ex h IIC T3 Gb X
environment (without inert purge gas):
II 3G Ex h IIB T4 Gc X
environment (with inert purge gas):
II 2G Ex h IIB T4 Gb X
motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
- Puissance du moteur:
- 0,5 kW
- 0,5 kW
- 0,25 kW
- 0,25 kW
- 0,15 kW
- 0,15 kW
- L×P×H:
- 560×430×410 mm
- 649×525×452 mm
- 265×440×305 mm
- 365×600×420 mm
- 357×308×470 mm
- 287×337×251 mm
- Poids:
- 63,2 kg
- 64 kg
- 29,3 kg
- 37,4 kg
- 24,5 kg
- 21,6 kg
Technische Daten
Zugehörige Informationen
AP_100L_ATEX_oGB_mGB MB_md_4c_ex MB_md_4c_ex_akEk MB_mv_10c_ex MB_mz_2c_ex