Minuterie numérique
Catalog # 609-0165
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Minuterie numérique multi-fonctions
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Specifications
About this item
Minuterie d'intervalle avec chronomètre et horloge.
- Chronomètre jusqu'à 23 h 59 min 59 s
- Temporisateur d'intervalle jusqu'à 23 h 59 min 59 s avec alarme
- Affichage LCD, 6 chiffres
- Avec l'horloge
Delivery: Fourni avec un clip, un support, une fixation magnétique et une batterie (1,5 V).