VWR®, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0128
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Minuteur numérique, un canal
- Précision:±0,01% (3 s)
- Cdt:1
- l×h:67×70 mm
Specifications
About this item
Minuteur électronique monocanal avec mémoire et certificat d’étalonnage.
- Affichage LCD
- Compteur / Décompteur jusqu’à 99 minutes, 59 secondes
- Mémorisation de la dernière heure réglée
- Options de fixation : à plat sur une paillasse, sur support pivotant pour une vue verticale, attache de poche pour la fixation à la blouse de laboratoire, dos magnétique pour la fixation à une surface métallique
Résolution: 0,1
Certifications: Testé et étalonné dans un laboratoire exclusif triplement accrédité/certifié conforme ISO/CEI 17025:2005, A2LA (N° de certification : 2448.01) avec un équipement étalonné traçable selon NIST.
Delivery: Livré avec une attache, un support, une fixation aimantée, un certificat d’étalonnage et une pile AAA.