VWR®, Minuteur mécanique
609-0127
- Couleur:blanc
- Désignation:Minuterie mécanique
- Précision:3 min
- Cdt:1
- l×h:57×57 mm
Ce minuteur à cadran a une capacité de chronométrage de 60 minutes.
- Alarme sonore
- Flèche rouge très visible
Ce minuteur à cadran a une capacité de chronométrage de 60 minutes.