Thermomètres infrarouges, TFI 550 et 650
Thermomètre double infrarouge avec connexion NiCr-Ni, TFI 550, −60…+1500 °C, ±2,0 °C (−18…+23) °C
±1% de la mesure
±1 °C (+23...+510) °C, 0,1 °C (−9,9…+199,9 °C);
1,0 °C, Infrarouge et NiCr-Ni avec connexion SMP (non inclus), 46×121×195 mm, 180 g
±1% de la mesure
±1 °C (+23...+510) °C, 0,1 °C (−9,9…+199,9 °C);
1,0 °C, Infrarouge et NiCr-Ni avec connexion SMP (non inclus), 46×121×195 mm, 180 g
N° de catalogue 620-1553
Fournisseur: EBRO
Aller à
Product Details & Documents
Convient aux mesures lorsque le contact direct est impossible ou difficile. Avec connexion NiCr-Ni
- Pointeur laser double
- Alarme lorsque MIN/MAX est dépassé
- Classe de protection IP 20
- Certificat d'étalonnage d'usine
- Piles : 2×AAA (micro)
- Autonomie : 140 heures généralement
- Rapport distance/surface pour modèle TFI 550 = 30:1 / rapport distance/surface pour modèle TFI 650 = 50:1
Spécifications
- Plage de mesure:−60…+1500 °C
- Résolution:0,1 °C (−9,9…+199,9 °C);
1,0 °C - Poids:180 g
- Désignation:Thermomètre double infrarouge avec connexion NiCr-Ni, TFI 550
- Seq:002
- l×p×h:46×121×195 mm
- Précision:±2,0 °C (−18…+23) °C
±1% de la mesure
±1 °C (+23...+510) °C - Sonde:Infrarouge et NiCr-Ni avec connexion SMP (non inclus)