Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Thermomètre de surface air/infrarouge, testo 810
  620-3306
 :  Testo
undefined
Thermomètre de surface air/infrarouge, testo 810
  620-3306
 :  Testo
  • Plage de mesure:
    IR: −30…+300; NTC: −10…+50 °C
  • Résolution:
    0,1 °C
  • Poids:
    90 g
  • l×p×h:
    119×46×25 mm
  • Précision:
    ±2,0 (−30…+100); IR: ±2,0 %; NTC: ±0,5 °C
  • Cdt:
    1
Le thermomètre testo 810 permet de réaliser des mesures de la température de l'air et de surface simultanément et sans contact.
  • Affichage de la différence entre la température ambiante et de surface
  • Visée laser un point et résolution optique 6:1
  • Fonction de maintien 'HOLD'
  • Valeurs minimale/maximale
  • Émissivité réglable
Integrated NTC air thermometer.
 : Livré avec protocole d'étalonnage en usine, capuchon de protection, une dragonne, un support à la ceinture et deux piles AAA pour environ 50 heures d'utilisation (écran non éclairé).