Thermomètre numérique haute précision, KM20REF
Catalog # 620-1169
Supplier: COMARK
Specifications
- Plage de mesure:−100…+199,9 °C
- Résolution:0,1 °C
- Désignation:Ultra-accurate digital thermometer, KM20REF
- Précision:±0,2 °C
- Cdt:1
Specifications
About this item
This highly accurate, electronic reference thermometer with PT100 probe allows you to check the calibration of all types of thermometer and probe combinations.
- Platinum Resistance Thermometer (PRT) technology and permanently attached PRT probe for highest system accuracy
- Automatic switch-off
The KM20REF thermometer can be used in-conjunction with the KM820/VAL Validation Calibration Check Unit to calibrate contact and infrared thermometers.
Delivery: Fourni avec un étui de transport rigide, une batterie alcaline neuf volts IEC 6LF22 pour 100 heures d'autonomie, un certificat de calibrage UKAS en cinq points et une sonde intégrée.