Thermomètre alimentaire, TDC 110
Catalog # 620-1688
Supplier: EBRO
Specifications
- Plage de mesure:−50…+150 °C
- Résolution:0,1 °C
- Poids:13 g
- l×p×h:50×120×40 mm
- Précision:±1,0 (−10…+120); ±2,0 (−50…−10; 120…150) °C
- Cdt:1
- Sonde:NTC (Lר: 120×4 mm)
Specifications
About this item
Le thermomètre économique TDC 110 est robuste et résistant aux chocs, adapté aux vérifications rapides de température dans l'industrie agroalimentaire. Il fournit notamment des mesures dans l'air, les liquides et les matériaux mous.
- Écran LCD de 7 mm
- Échelles °C /°F commutables
- Mise hors tension automatique après dix minutes sans utilisation
Stainless steel fixed and pointed NTC probe (Lר: 120×4 mm).
Delivery: Livré avec pile remplaçable par l'utilisateur et gaine de protection de sonde pour minimiser les risques.