Agitateur magnétique, Variomag Mobil Direct
442-3120
- Désignation:Agitateur magnétique Mobil Direct
- Modèle:Mobil Direct
- Gamme de vitesse:100 - 1000 min⁻¹
- L×P×H:330×330×80 mm
- Capacité de mélange max. H₂O:1 - 150 L
- Plaque, Lxl:330×330 mm
- Matériau de la plaque:Acier inoxydable
- Puissance d'agitation:40 W
- Poids:16 kg
- Cdt:1
Cet agitateur magnétique est particulièrement adapté à une utilisation dans les installations pilotes, pour les récipients d'agitation à fond épais, les flacons ronds et les récipients à double paroi.
- Profil très bas de 80 mm seulement
- Boîtiers en acier inoxydable et scellés pour un fonctionnement sécurisé dans des conditions d'humidité élevée
- Moteur à faible niveau d'usure et de maintenance
- Tension d'alimentation basse et sécurisée; démarrage automatique pour une accélération sans risque de l'agitateur; fonction d'arrêt rapide dans les 3 s réduisant l'inertie du mouvement et les risques de bris
- Adaptés aux grands volumes de liquide et aux milieux à haute viscosité
Classe de protection IP selon DIN EN 40050: IP 64