Agitateurs magnétiques, Variomag Mono Direct
Catalog # 442-3118
Supplier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Specifications
- Désignation:Agitateur magnétique, Mono Direct, prise UK
- Modèle:Mono Direct
- Gamme de vitesse:130 - 1200 min⁻¹
- L×P×H:180×215×35 mm
- Capacité de mélange max. H₂O:3000 ml
- Plaque, Lxl:180×215 mm
- Matériau de la plaque:Acier inoxydable
- Poids:1,4 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ces agitateurs magnétiques sont adaptés à des applications de routine.
- Solides, boîtier en acier inoxydable et commande analogique
- Entraînement magnétique sans maintenance ni usure
- Démarrage automatique et accélération sans risque
- Utilisable de −10 à +40 °C (95% d'humidité relative)
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 32