ContactUsLinkComponent
Agitateur magnétique, lab disc blanc
Agitateur magnétique, lab disc blanc
  442-0737
 :  IKA
undefined
Agitateur magnétique, lab disc blanc
  442-0737
 :  IKA
  • Désignation:
    Agitateur magnétique, lab disc white, prise EU/CH/UK
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    lab disc white
  • Gamme de vitesse:
    15 - 1500 min⁻¹
  • L×P×H:
    117×180×12 mm
  • Capacité de mélange max. H₂O:
    800 ml
  • Plaque, Lxl:
    Ø 100 mm
  • Matériau de la plaque:
    polyester
  • Puissance d'entrée/sortie:
    5/3 W
  • Poids:
    0,3 kg
  • Cdt:
    1
Agitateurs magnétiques ultra-plats avec entraînement par champ électromagnétique tournant. Plaque supérieure et boîtier en matériaux résistants aux produits chimiques. Entraînement sans usure ni pièce mobile.
  • Inverse le sens de rotation toutes les 30 secondes afin d'assurer un mélange optimal (sélectionnable)
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
 : Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 65