Agitateur magnétique, Mini MR standard IKAMAG®
444-1145
: IKA
- Désignation:Agitateur magnétique
standard Mini MR, prise EU/
UK/CH - Seq:001
- Modèle:Mini MR standard
- Gamme de vitesse:0 - 2500 min⁻¹
- L×P×H:115×129×37 mm
- Capacité de mélange max. H₂O:1000 ml
- Plaque, Lxl:115×115 mm
- Matériau de la plaque:polyester
- Puissance d'entrée/sortie:3/2 W
- Poids:0,25 kg
- Cdt:1
Petit agitateur magnétique à plaque blanche, parfait pour observer des changements de couleur au cours des réactions.
- Vitesse réglable en continu
- Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 42