Agitateur magnétique, Midi MR 1 numérique IKAMAG®
Anbieter: IKA
Zertifikate
Über diesen Artikel
Agitateur magnétique puissant haute capacité avec affichage numérique par DEL.
- Vitesse réglable en continu
- Moteur antiblocage
- Fonctionnement continu ou temporisé de 0 à 56 min
Les modèles Plus disposent de connexions USB et RS232 intégrées.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21
Technische Daten
- Catalog No:
- IKAA25004057
- Modèle:
- Midi MR 1 digital plus IKAMAG®
- Gamme de vitesse:
- 0 - 1000 min⁻¹
- Capacité de mélange max. H₂O:
- 50 L
- Matériau de la plaque:
- Acier inoxydable
- Plaque, Lxl:
- 350×350 mm
- Poids:
- 9 kg
- Puissance d'entrée/sortie:
- 70/19 W
- L×P×H:
- 360×430×110 mm
Technische Daten
Frequently Bought Together