- Gamme de température:Ambiante...+450 °C
- Désignation:CB302 magnetic hotplate stirrer
- Modèle:CB302
- Exigence électrique:1250 W
- Gamme de vitesse:100 - 1500 min⁻¹
- L×P×H:300×365×105 mm
- Puissance thermique:1200 W
- Surface chauffante:200×200 mm
- Capacité de mélange max. H₂O:15 L
- Plaque, Lxl:300×300 mm
- Matériau de la plaque:Céramique
- Poids:7 kg
- Cdt:1
Le signal lumineux de chaleur clignote lorsque la température de la plaque dépasse +50 °C, même si la plaque est hors tension, à condition que l'appareil soit toujours branché sur le secteur. Un moteur et des aimants puissants assurent des vitesses d'agitation jusqu'à 1500 min⁻¹ de volumes jusqu'à 15 L. Le modèle SB302 possède une plaque robuste en alliage aluminium/silicium qui résiste aux chocs inhérents à une utilisation quotidienne. Les 600 W de l'appareil, ainsi que la bonne transmission thermique du matériau de la plaque, assurent un chauffage rapide et une répartition égale de la température sur la plaque. Le modèle CB302 possède une plaque en vitrocéramique facile à nettoyer, avec une excellente résistance thermique et chimique. Les bords peuvent ainsi rester plus froids, même avec des températures de plaque très élevées, ce qui réduit le risque de brûlure. Avec fixation pour tige de statif.
- Choix entre une plaque en aluminium robuste et une plaque en céramique chimiquement résistante
- Fonctions de sécurité: signal lumineux de chaleur et circuit de sécurité indépendant
- Protection antimicrobienne BioCote®
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 31