Agitateur magnétique chauffant, MR Hei-Standard
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificates
About this item
Agitateurs magnétiques chauffants avec contrôle électronique de la température et boutons de réglage de la température et de la vitesse. Le plateau en silumine, extrêmement résistant contre les éraflures et produits chimiques, est recouvert de céramique assurant une excellente conduction et répartition thermiques. Un circuit de sécurité indépendant interrompt le chauffage si la température nominale du plateau augmente de plus de 25 °C. Limitation électronique du courant pour protéger le moteur. Triac garantissant une longue durée de vie.
- Circuit de sécurité supplémentaire et interruption du chauffage via deux capteurs de température indépendants
- Plage de température du milieu : jusqu'à 300 °C
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 32
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 32
Frequently Bought Together