Tamiseuse analytique AS 400 control
Catalog # 510-0048
Anbieter: Retsch GmbH
Technische Daten
- Charge max.:5 kg
- Gamme de mesure:45 µm - 63 mm
- Ø de tamis utilisables:100 - 400 mm
- Modèle:AS 400 control
- Hauteur d'empilage de tamis:450 mm
- Portée max. de tamis empilés:15 kg
- Nbre fractions (selon la taille de tamis):7/9/17
- Poids:70 kg
- L×P×H:540×507×260 mm
- Cdt:1
- Type:AS 400 control
Technische Daten
Über diesen Artikel
Avec mouvement circulaire horizontal, pour tamis 100/150/200/203/305 et diamètre de 400 mm.
Utilisé pour le tamisage de produits secs. Les substances à gros grains et à grains fins, que l'on trouve dans les domaines de la mouture, de la brasserie, de l'industrie chimique, des carrières, des sols, de la menuiserie et de l'industrie du plastique peuvent être séparées de façon exacte. Le mouvement circulaire horizontal du produit à tamiser est particulièrement adapté à la séparation de certains produits, tels que le grain moulu, les attelles et matériaux similaires. Pour les tests de matières plastiques (moulage par l'image est granuleuse), la norme DIN 53 477 nécessite le mouvement de tamisage circulaire.
Certifications: Conforme à la norme DIN et ISO 9000 ff
Ordering information: livrée sans tamis, ni accessoires.