Agitateurs orbitaux grande capacité, VKS 75 A control
Catalog # 444-9421
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Orbit:26 mm
- Mouvement d'agitation:orbital
- Désignation:Contrôle VKS 75 A, agitateur orbital vertical
- Seq:01
- Modèle:VKS 75 A control
- Charge max.:75 kg
- l×p (plate-forme):760×600 mm
- Vitesse:20 - 200 min⁻¹
- Poids:110 kg
- L×P×H:1050×835×250 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ces grands et solides agitateurs orbitaux permettent de constituer une tour d'agitation multi-étages. Les agitateurs sont conçus pour un fonctionnement continu, avec une charge maximum de 75 kg. De nombreux récipients peuvent être disposés dans différentes configurations grâce à la vaste gamme d'accessoires disponibles en option.
- Affichage numérique avec une nouvelle commande programmable avec des fonctionnalités étendues
- Fonctionnement continu ou programmable
- Variation continue de la vitesse
- Utilisable de +5 à 50 °C (85% d'humidité relative), dans une chambre froide
- Vaste gamme d'accessoires disponibles et possibilité d'utiliser jusqu'à 6 plateaux coulissants avec le support Géant à 3 étages
Ordering information: Fourni sans plateau d'agitation ni système de support. Les accessoires doivent être commandés séparément. Nous consulter.