Conçu pour un grand nombre d'applications d'agitation, par ex. cultures cellulaires, études de solubilité, suspensions bactériennes ou applications de mélange classiques. La plate-forme grande capacité pour accueillir jusqu'à 15,9 kg. Commande de vitesse variable par microprocesseur permettant une agitation uniforme. Pour plus de sécurité, les agitateurs accroissent progressivement leur vitesse jusqu'à la valeur programmée. Le système d'agitation Accu-drive permet un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnels : il assure un contrôle continu de la vitesse d'agitation et maintient la valeur programmée même en cas de changement de charge. Précision de la vitesse affichée à 1% de la vitesse définie (lorsque la vitesse est au-dessus de 100 min⁻¹).
- Trois écrans LED indépendants affichent la vitesse, la température et l'heure
- Minuterie intégrée (1 s à 160 h) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
- Le contrôleur de température PiD par microprocesseur maintient avec précision une température ambiante comprise entre +5 et 65 °C, réglable par incréments de 1 °C, et rappelle les derniers points de consigne, même après l'arrêt de l'appareil. Capacité de redémarrage en cas de coupure de courant
- Système d'aération forcé par flux et triple entraînement excentrique avec moteur sans balais
- Le couvercle en polycarbonate permet de visualiser les échantillons sans affecter la température interne. Lorsque le couvercle est ouvert, le circuit d'arrêt automatique arrête la plate-forme de l'agitateur afin de protéger l'opérateur
Le capteur de charge intégré peut détecter un déséquilibre et réduit automatiquement la vitesse (min⁻¹) pour empêcher les éclaboussures et protéger les échantillons. Triple entraînement excentrique puissant et moteur sans balais en continu pouvant gérer des charges importantes. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes des éclaboussures et fuites accidentelles. Le plateau amovible simplifie le nettoyage de la chambre. Le système d'aération forcé par flux utilise des ventilateurs à induction doubles et des déflecteurs à air pour fournir une température exceptionnellement stable et uniforme. Le capteur de surchauffe arrête l'unité et active des alarmes sonores et visuelles si la limite de température est dépassée. Le mode d'étalonnage de température permet à l'utilisateur de calibrer l'unité sur un dispositif de température externe. Le port série RS232 permet une communication bilatérale pour l'enregistrement de données et la commande de l'appareil.
- Catalog No:
- 444-7086
- Modèle:
- Professional 3500
- Mouvement d'agitation:
- Orbital
- Gamme de température:
- Température ambiante +5…65 °C
- Uniformité de température:
- ±0,5 °C @ 37 °C
- Gamme de vitesse:
- 15 - 500 min⁻¹
- Précision de la vitesse:
- ±1 min⁻¹ below 100
- Charge max.:
- 15,9 kg
- l×p (plate-forme):
- 279×330 mm
- L×P×H int.:
- 305×340×241 mm
- L×P×H:
- 356×648×406 mm
- Poids:
- 34 kg
- Orbit:
- 19 mm