Systèmes modulaires tout-en-un pour l'agitation, le mélange et le chauffage de récipients, pouvant être associés à tout agitateur de 5 kg, par exemple Titramax 1000, Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030 et Polymax 1040, et équipés d'un capot bas ou haut. Capot bas particulièrement recommandé pour les microplaques de titration, les plaques de culture, les petites fioles, les flacons pour milieux et les erlenmeyers jusqu'à 100 ml. Capot haut idéal pour les grandes fioles, les grands flacons pour milieux et les erlenmeyers jusqu'à 1000 ml. Capots fabriqués en PETG transparent anti-buée pour une grande visibilité et un accès immédiat et pratique aux récipients. Module chauffant conçu pour être utilisé dans les domaines de la biologie moléculaire, de la culture de bactéries et de l'analyse ADN, et disposant d'un contrôle de la température via une sonde PT100 et d'un système de sécurité pour empêcher toute surchauffe.
- Module chauffant indépendant pour un contrôle de la température reproductible
- Incubation et mélange des échantillons simultanés ou indépendants
- Affichage numérique indépendant pour la température définie et la température réelle
- Conçus pour une utilisation continue
l×p×h du module avec capot plat: 546×394×163 mm
l×p×h du module avec capot haut: 546×394×267 mm
- Catalog No:
- 444-1491
- Modèle:
- Incubateurs 1000
- Gamme de température:
- Température ambiante +5…65 °C
- Exactitude de la températue:
- ±2 °C (≤50 °C)
±4 °C (>50 °C)
- Puissance calorifique:
- 300 W
- L×P×H:
- 170×375×97 mm
- Poids:
- 8 kg