Agitateurs oscillants, SM 30 B et SM 30 B control, SM 30 C et SM 30 C control
Ces agitateurs oscillants de paillasse sont adaptés à une utilisation continue et peuvent accueillir des charges jusqu'à 30 kg. Le plateau universel peut accueillir un maximum de 11 pinces pour flacons de 1000 ml ou 15 pinces pour flacons de 500 ml; système de support Combifix pouvant accueillir 6 flacons Erlenmeyer de 1000 ml ou 12 flacons Erlenmeyer de 500 ml. Possibilité d'utiliser un large éventail de récipients grâce aux adaptateurs en option.
- Le modèle SM 30 B dispose d'un contrôle analogique, le modèle SM 30 B Control possède un écran numérique avec nouveau contrôle programmable à fonctionnalité poussée
- Fonctionnement continu ou programmable
- Variation continue de la vitesse
- Utilisable de 5 à 50 °C (85% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
- Peut être utilisé avec le couvercle d'incubation avec éclairage TH 30 à température ambiante comprise entre +5 et 50 °C avec une précision de ±1% de la valeur définie
: Option : agitateurs avec amplitude de 46 mm (SM 30 B et SM 30 B Control uniquement).
Le plateau universel SM peut accueillir un maximum de 117 flacons de 10 ml, 64 flacons de 25 ml, 63 flacons de 50 ml, 49 flacons de 100 ml, 23 flacons de 250 ml, 15 flacons de 500 ml, 11 flacons de 1000 ml ou 6 flacons de 2000 ml ou bien 5 portoirs pour tubes à essais. Le plateau peut contenir 10 ampoules à décanter de 100 ml, 6 de 250 ml, 4 de 500 ml, 4 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml. Pour plus d'informations sur les autres accessoires disponibles, veuillez contacter Avantor.
Le plateau universel SM peut accueillir un maximum de 117 flacons de 10 ml, 64 flacons de 25 ml, 63 flacons de 50 ml, 49 flacons de 100 ml, 23 flacons de 250 ml, 15 flacons de 500 ml, 11 flacons de 1000 ml ou 6 flacons de 2000 ml ou bien 5 portoirs pour tubes à essais. Le plateau peut contenir 10 ampoules à décanter de 100 ml, 6 de 250 ml, 4 de 500 ml, 4 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml. Pour plus d'informations sur les autres accessoires disponibles, veuillez contacter Avantor.
: fourni avec une plaque d'agitation et un tapis en caoutchouc, mais sans plateau universel ni système de portoirs. Les accessoires doivent être commandés séparément.
- Catalog No:
- 444-9323
- 444-9322
- Modèle:
- SM 30 B
- SM 30 B control
- Mouvement d'agitation:
- Va-et-vient
- Va-et-vient
- Course:
- 30 mm
- 30 mm
- Gamme de vitesse:
- 15 - 300 min⁻¹
- 15 - 300 min⁻¹
- l×p (plate-forme):
- 560×400 mm
- 560×400 mm
- L×P×H:
- 680×610×160 mm
- 680×610×160 mm
- Poids:
- 33 kg
- 33 kg
- Charge max.:
- 30 kg
- 30 kg
Trays and racks for SM 30 models
Frequently Bought Together