Mélangeurs va-et-vient, KS 15 B et KS 15 B control
Les agitateurs orbitaux KS 15 B et KS 15 B control peuvent fonctionner sur minuterie ou en continu. Le plateau universel peut accueillir un maximum de 5 pinces pour flacons de 1000 ml ou de 9 pinces pour flacons de 500 ml. Le système de support Combifix accueille 4 flacons Erlenmeyer de 1000 ml ou 6 flacons Erlenmeyer de 500 ml. Possibilité d'utiliser un large éventail de récipients grâce aux adaptateurs en option.
- Le KS 15 B dispose d'une commande analogique, le KS 15 B control est doté d'un affichage numérique avec une nouvelle commande programmable avec des fonctionnalités étendues
- Fonctionnement continu ou temporisé de 0 à 120 min (KS 15 B) et fonctionnement continu ou programmable (KS 15 B control)
- Variation continue de la vitesse
- Utilisation de +5 à 50 °C (85% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
- Utilisables avec chambre d'incubation TH 15 à température ambiante +5 à 50 °C pour une précision de ±1% de la valeur définie
: Fournis sans plateau universel ni système de portoirs. Les accessoires doivent être commandés séparément. Veuillez consulter les entrées concernant les agitateurs incubateurs pour le couvercle d'incubation TH 15 ou contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.
: La capacité du plateau universel KS est de 68×10, 34×25, 27×50, 24×100, 15×250, 9×500, 5×1000 ou 2×2000 ml ou 4 portoirs pour tubes à essai. La capacité du plateau en ampoules à décanter est de 4×100, 3×250, 2×500, 1×1000 ou 1×2000 ml.
** Les portoirs pour tubes et les pinces pour flacons doivent être commandés séparément. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.
** Les portoirs pour tubes et les pinces pour flacons doivent être commandés séparément. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.
- Catalog No:
- 444-9220
- 444-9222
- Modèle:
- KS 15 B
- KS 15 B control
- Mouvement d'agitation:
- Oscillant
- Oscillant
- Course:
- 17 mm
- 17 mm
- Gamme de vitesse:
- 30 - 420 min⁻¹
- 30 - 420 min⁻¹
- l×p (plate-forme):
- 400×300 mm
- 400×300 mm
- L×P×H:
- 510×490×150 mm
- 510×490×150 mm
- Poids:
- 18 kg
- 19 kg
- Charge max.:
- 15 kg
- 15 kg
Trays and racks for KS 15 models
Frequently Bought Together