ContactUsLinkComponent
Agitateur orbital à plate-forme, PSU-10i
Agitateur orbital à plate-forme, PSU-10i
Catalog # 444-0933
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
undefined
Agitateur orbital à plate-forme, PSU-10i
Catalog # 444-0933
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Orbit:
    10 mm
  • Mouvement d'agitation:
    Orbital
  • Désignation:
    Agitateur orbital PSU-10i
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    PSU-10i
  • Charge max.:
    3 kg
  • Affichage:
    LCD
  • Puissance:
    Input AC 100 - 240 50/60 Hz, output DC 12 V
  • Vitesse:
    50 - 450 min⁻¹*
  • Poids:
    4 kg
  • L×P×H:
    220×205×90 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Agitateur orbital plat, avec affichage LCD de la vitesse définie et réelle, ainsi que du temps défini et écoulé. Disponible avec un choix de quatre plates-formes d'accessoires interchangeables, pour une utilisation avec de nombreux récipients (flacons, fioles et béchers, plateaux, boîtes et boîtes de Petri, par exemple). Un signal sonore accompagne l'arrêt automatique afin d'indiquer la fin d'une période de temps définie. La fonction de démarrage progressif assure une augmentation progressive de la vitesse d'agitation.
  • Variable speed control
  • Continuous or timer operation from 1 min to 96 h with automatic switch-off
  • Can be used at +4 to +40 °C, in an incubator or cold room
  • Low voltage power supply enables safe cold room operation
* Maximum speed is dependent on load.
Ordering information: Supplied without platform, required accessories must be ordered separately.