Agitateur pour microplaques, PMS-1000i
444-0041
- Nombre de microplaques:2 (ou 4 avec plate-forme en option)
- Orbit:2 mm
- Gamme de vitesse:150 - 1200 min⁻¹
- Désignation:Agitateur pour microplaques PMS-1000i
- Modèle:PMS-1000i
- Consommation électrique:12 V DC
- Poids:2 kg
- L×P×H:220×205×90 mm
- Cdt:1
Agitateur pour microplaques compact, facile à configurer et équipé d'une minuterie numérique, assurant une agitation contrôlée et fiable de microplaques à 96 et 384 puits. Vaste plage de vitesse réglable en fonction de l'application : vitesse faible pour éviter toute projection du contenu des puits ; vitesse élevée pour assurer une agitation vigoureuse et une aération efficace de la petite surface de chaque puits. Fixations simples à l'aide de vis permettant d'installer rapidement et en toute sécurité des plaques d'une profondeur standard. Particulièrement adapté aux applications immunologiques, biotechnologiques, microbiologiques et pharmacologiques.
- Minuterie intégrée, de 1 min à 24 h, avec arrêt automatique ou fonctionnement ininterrompu jusqu'à 168 h
- Alimentation basse tension et faible consommation électrique
- Définit et affiche la vitesse en tr/min
- Entraînement direct pour une plus longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Conforme à la norme CEI61010, parties 1 et 2
: Conforme à la norme CEI61010, parties 1 et 2
: fournis avec une plate-forme pour deux microplaques ; une plate-forme pour quatre microplaques en option est disponible séparément.