Agitateur numérique pour microplaques MTS 2/4
: IKA
L'agitateur pour microplaques à contrôle électronique assure la constance de la vitesse définie grâce à une comparaison entre vitesse nominale et réelle. Fourni avec accessoires mais sans microplaque de titrage.
- Peut accueillir deux ou quatre microplaques
- La minuterie numérique avec alarme permet de définir un temps de traitement maximal de 99 minutes ou un mode continu
- Contrôle électronique de la vitesse
- Parfaitement adapté pour une utilisation dans des conditions contrôlées, à une température comprise entre 5 et 40 °C, en incubateur ou incubateur à CO₂ (jusqu'à 80% d'humidité relative).
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
- Catalog No:
- 444-0682
- Modèle:
- MTS 2/4 digital
- Vitesse:
- 0 - 1100 min⁻¹
- Orbit:
- 3,0 mm
- Nombre de microplaques:
- 2 ou 4
- Puissance d'entrée/sortie:
- 35/13,2 W
- Poids:
- 2,7 kg
- L×P×H:
- 185×320×105 mm
Frequently Bought Together