Test colorimétrique pour le contrôle de l'hygiène des surfaces, HY-RiSE®
Catalog # 1.31200.0001
Supplier: Merck
Specifications
- Désignation:HY-RiSE® (50 tests)
- Cdt:50
Specifications
About this item
Le kit HY-RiSE® contient des bandelettes et réactifs colorimétrique permettant de contrôler visuellement la propreté générale des surfaces, en particulier dans l'industrie agroalimentaire. Le principe de test repose sur la mise en évidence du NAD/NADH.
- Beaucoup plus sensible que le contrôle visuel
- Analyse et lecture aisées
- Résultats fiables en 5 minutes
- Aucun instrument nécessaire