Préleveur à immersion, "Ex"
Préleveur à immersion "Ex", 443 mm, 1000 ml
N° de catalogue 300-1035
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Préleveur à immersion pour le contrôle de produits d'huiles minérales (groupe A, groupes d'explosion IIA, IIB et IIC), d'huiles non raffinées, de produits liquides d'huiles minérales, de carburants, d'essence test ou spéciale, de mazout, de pétrole et de lubrifiants liquides. Fabriqué intégralement à partir de matériaux non générateurs d'étincelles, nickelé.
- Goulot de flacon dévissable
- Poignée robuste, facile d'entretien
- Poids élevé (3,2 kg) pour une immersion rapide
: Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0.
: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.
Documents
Dipping Bottle Ex
Vidéos
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Désignation:Préleveur à immersion "Ex"
- Longueur:443 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0068Câble de descente en cuivre, Ø = 4,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 m - SFr. 179.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-1040Câble de descente en acier inoxydable, Ø = 1,25 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 m - SFr. 52.20