Réfrigérateur de laboratoire, LABO-720
Katalognr. 471-2546
Anbieter: KIRSCH PHILIPP
Technische Daten
- l×p×h ext.:770×980×1930-1960 mm
- Capacité:700 l
- Désignation:Laboratory refrigerator LABO-720
- Seq:02
- Modèle:LABO-720
- Code article:471-2546
- Alarme:visual and audible alarm
- Dégivrage:automatic
- Affichage:Digital
- Verrou de porte:Yes
- Etagères/tiroirs:5 shelves
- Spécificités:Isolation: 70 mm
RS485 - Poids:40 kg
- Type de froid:Ventilé
- Cdt:1
- Température:0...20 °C
Technische Daten
Über diesen Artikel
Gamme de température: 0 à 20 °C
- Recirculation d'air froid
- Panneau de contrôle protégé par clé
- Dégivrage automatique
- Evaporation de l'eau de dégel
- Mémoire de température min/max.
- Affichage numérique et contrôle par microprocesseur
- Alarme acoustique et visuelle de déviation de température
- Contact sans potentiel, interface RS485