Pompe, siphon à piston
Piston siphon pump with PE suction tube (590 mm), for containers up to 60 litres, 10 l/min
N° de catalogue COLL5900
Fournisseur: NRG DEVELOPMENTS
Aller à
Product Details & Documents
Pompe pour siphon à piston. Une bonde réglable permet d'utiliser la pompe avec différents conteneurs.
- Avec un tuyau d'aspiration en PE
- Pour fûts allant jusqu'à 205 litres
Spécifications
- Débit:10 l/min
- Désignation:Piston siphon pump with PE suction tube (590 mm), for containers up to 60 litres
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 181-0300Adaptateur Tri-Sure pour pompe de 205 litresConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 19.70 SFr.