Pompe pour conteneur, étanche au gaz
N° de catalogue 223-1412
Fournisseur: BURKLE
Spécifications
- Débit:200 ml/Hub
- Désignation:Pompe vide-fûts, étanche au gaz, avec adaptateur universel
- Matière:PP/PVC
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ces pompes pour conteneurs empêchent la fuite de vapeurs dangereuses lors de la décantation des liquides. Les vapeurs produites sont refoulées vers le conteneur de décantation à partir du conteneur de remplissage au moyen de la conduite de déplacement de gaz. Les conduites de gaz et de liquides sont également équipées de vannes d'arrêt.
- Avec adaptateur universel pour des ouvertures de conteneur comprises entre 34 et 70 mm
- Tuyau télescopique réglable en continu pour des profondeurs de conteneur comprises entre 400 et 670 mm
Pièces de contact en PP et tuyaux en PVC souple.