Siphon
Siphon
Siphons vide-touries, PE-BD/PVC, 9 l/min, 1000 mm, 15 mm
Catalog # 223-1513
Supplier:   BURKLE
Siphon
Catalog # 223-1513
Supplier:  BURKLE
Siphon
Siphon
Siphons vide-touries, PE-BD/PVC, 9 l/min, 1000 mm, 15 mm
Price
SFr. 74.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pompe siphon, en PE-BD/PVC.
  • Bonne visualisation du milieu à travers les tuyaux transparents
  • Avec vanne d'arrêt
  • Idéal pour le décantage occasionnel de liquides
Easy to use model designed for the rapid decanting of aqueous liquids from elevated containers to those positioned lower down. Operate according to the siphon principle: Liquid needs only to be primed once. Not suitable for decanting strong acids and alkalis.
Specifications
  • Débit:
    9 l/min
  • Désignation:
    Siphons vide-touries
  • Matière:
    PE-BD/PVC
  • Profondeur d'immersion:
    1000 mm
  • Ø tube:
    15 mm