Polarimètre optique
N° de catalogue 635-0479
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
Spécifications
- Modèle:D7
- Source de lumière:LED
- Désignation:Polarimètre optique à source LED interne, UK-Plug
- Seq:02
- L×P×H:150×410×300 mm
- Échelle angulaire - Précision:±0,05 °A
- Échelle angulaire - Plage:0 − 360 °A
- Échelle angulaire - Résolution:0,05 °A
- Échelle sucre - Précision (°Z):±0,1 °Z
- Échelle sucre - Plage (°Z):−30…+130 °Z
- Poids:5 kg
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le D7 est conçu pour les laboratoires à un faible rendement d'échantillons ou comme outil d'enseignement dans les universités.
- Échelle angulaire et échelle du sucre pour des tubes allant jusqu'à 220 mm
- Intègre un tambour Vernier pour des mesures précises
- Source lumineuse LED intégrée avec régulateur d'intensité
Livraison: Fourni avec un tube pour échantillon de 200 mm.