Modèle moléculaire: Double hélice d'ADN
Catalog # 761-0016
Supplier: 3B Scientific
Specifications
- Désignation:Modèle de double hélice d'ADN
- l×p×h:310×90×90 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Three coils of the DNA double helix consist of nucleic acids to demonstrate base pairing.
- Brin d'ARN attaché à l'extrémité supérieure
- Pour expliquer les bases de la transcription
Delivery: Supplied on a base stand.