Modèle de l'œil, 3×
Œil en six parties, 90×90×150 mm
N° de catalogue 761-0005
Marketsource
Fournisseur: 3B Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Ce modèle représente les deux moitiés de la sclère avec cornée et insertions du muscle de l'œil, les deux moitiés de la choroïde avec iris et rétine, le cristallin et le corps vitré.
- Sur socle
- En six parties
- Agrandi trois fois
L×p×h: 9×9×15 cm
Spécifications
- Désignation:Œil en six parties
- l×p×h:90×90×150 mm