Bains tissulaires ronds
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
Certificats
À propos de cet article
Il élimine les plis et les distorsions pendant la préparation de sections de tissu incluses en paraffine. La surface du bain est en acier recouvert de céramique noire pour une meilleure visibilité des sections de tissu. Le bain est équipé d'un interrupteur marche/arrêt distinct, d'un voyant et d'un thermostat. Le bord large et plat sert de surface de séchage pratique pour les lames traitées.
- Durable et économique
- Chauffage rapide
- Nettoyage et entretien faciles
Livraison: équipé d'un voyant, d'un couvercle anti-poussières, d'un porte-thermomètre et de pieds en caoutchouc anti-dérapants.
Spécifications
- Catalog No:
- 720-1335
- Gamme de température:
- 35...65 °C
- Précision:
- ±1 °C
- Puissance:
- 190 W
- Ø×H:
- 11×5,1 cm
- Poids:
- 2,3 kg