Modèle moléculaire: Biochimie pour étudiants
Catalog # 761-0113
Supplier: SPIRING ENTERPRISES
Specifications
- Désignation:Modèle moléculaire en biochimie
- Nombre d'atomes:72
- Cdt:1 SET
Specifications
About this item
Modèle ouvert pour faire des structures biochimiques de base.
- Comprend 72 atomes et 40 liaisons
Atomes: 21 carbone (1 atome, 2 tétra, 9 tribipyr) ), 13 oxygène (11 ang, 2 mono), 25 hydrogène (22 mono, 3 lin), 11 azote (3 tétra, 6 tribipyr, 2 ang), 1 soufre (ang), 1 phosphore (tétra).
Liaisons: 40 liaisons grises moyennes.
Packaging: Dans une boîte synthétique avec instructions.