Microscopes droits, Primo Star
: ZEISS
Les Primo Star sont conçus pour les applications dans l'enseignement.
- Les kits de filtres incluent des filtres bleu, vert et jaune
- Les oculaires peuvent être verrouillés pour des raisons de sécurité dans les laboratoires d'enseignement
- Accès limité à l'ampoule et éclairage de Koehler fixe pour une grande facilité d'utilisation
Le module iLED fournit un système d'éclairage à LED de 455 nm pour la détection de la tuberculose et de la maladie du sommeil grâce à la technique de fluorescence, optimisée pour le fluorophore d'auramine.
: Supplied with filters, a dust cover and a power cord.
- Catalog No:
- ZEIS4155000040001
- 630-2582
- Tête:
- Inclinaison de 30°
- Inclinaison de 30°
- Tourelle:
- 4 positions inversées
- 4 positions inversées
- Platine:
- 75×30 mm
- 75×30 mm
- Condenseur:
- Fixed or full Köhler
- Fixed or full Köhler
- Éclairage:
- Halogen interchangeable with LED module
- Halogen interchangeable with LED module