Appareil de détermination du point de fusion, B-545
Catalog # 621-2101
Supplier: BUCHI
Specifications
- Désignation:Appareil B-545, pour déterminer le point de fusion
- Modèle:B-545
- Alimentation:230 V, 50 Hz
- Poids:1 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
Appareil de détermination visuelle du point de fusion et d'ébullition.
- 8 vitesses de chauffage différentes, mémoire de travail pour 9 programmes de température
- Possibilité de transfert des données vers une imprimante ou un ordinateur
- Nettoyage aisé de la chambre d'échantillon et du bloc métallique
- Conforme à la méthode DAB 10 et à la pharmacopée, p.ex. Ph Eur. II, Ph Helv. VII et DAB 10
- Calibrage à l'aide des substances de l'OMS ou du kit de calibrage
Vanilline, caféine, phénacétine, octane-1,8-diol, acide toluique, sulfanilamide, phénolphtaléine.
Commande aisée à l'aide d'un clavier à membrane avec écran, ainsi que d'un mode d'emploi succinct sur l'appareil. Détermination parallèle du point de fusion de 3 échantillons, notamment pour les substances colorées, non translucides et fusibles. Détermination du point d'ébullition de 2 échantillons. L'appareil fonctionne sans huile de silicone et sans thermomètre au mercure.
Ordering information: Une validation IQ/OQ est disponible sur simple demande.
Delivery: Équipement complet, prêt à l'emploi: 100 tubes pour le point de fusion, 10 tubes pour le point d'ébullition et capillaires, un coffret de calibration, 2 fusibles de rechange, 2 supports pour échantillon, 1 câble de butée, 2 lampes de rechanges, un câble d'alimentation, un mode d'emploi et une brève information sur l'appareil.