Armoires thermostatiques
Fournisseur: Lovibond
Certificats
À propos de cet article
Ces incubateurs à commande thermostatique exempts de CFC sont conçus pour assurer un contrôle continu de la température pour une large série d'applications, telles que la détermination de la DBO à 20 °C, le stockage d'échantillons d'eau usée à 4 °C, l'activité enzymatique à 25 °C (test TTC) et le dénombrement des colonies à 37 °C.
- Armoire totalement isolée avec unité universelle de contrôle de la température
- Contrôle thermique fiable dans une plage de +2 à +40 °C par incréments de 1 °C
- Tolérance de température ±1 °C, pour un échantillon de 500 ml d'eau agitée au centre de l'incubateur
- Ecran LED éclairé avec affichage de la valeur actuelle et de la valeur cible, 3 chiffres, résolution 0,1 °C
- Choix entre un volet standard ou en verre isolant
Plage de température: ambiante 2 à 40 °C.
Attention: * Conviennent à des applications sur paillasse
* 600×600×820 (sans plan de travail)
* 600×600×850 (avec plan de travail)
* 600×600×820 (sans plan de travail)
* 600×600×850 (avec plan de travail)
Frequently Bought Together