Ice Cubers, Self Contained
À propos de cet article
Glacons ACM :
Les machines à glaçons autonomes de la série ACM sont refroidies par air, contrôlées électroniquement et fabriquées en acier inoxydable 304. Ils produisent des super cubes standard en forme de dé à coudre moyen qui sont très durs et limpides. Les cubes en forme de dé à coudre ont une grande surface de sorte qu'ils fondent plus lentement qu'un cube standard et les rendent meilleurs pour le refroidissement. Cela signifie également qu'ils sont moins susceptibles de rester collés dans le bac de stockage intégré ou dans un seau à glace. Les glaçons nécessitent une alimentation en eau courante de type "machine à laver" de 19 mm (0,75"), une alimentation électrique correctement dimensionnée et une évacuation ventilée de 38 mm (1,5") (idéalement pas plus haute que la base de la machine ) à moins d'un mètre de la position prévue des machines avant la livraison.
Avec bac de stockage de glaçons intégré.
Glacons CE :
Les nouveaux glaçons EC partagent les mêmes caractéristiques et spécifications que les modèles ACM énumérés ci-dessus, sauf qu'ils sont fournis avec une pompe de vidange intégrée qui permet un drainage simple et une installation facile. Veuillez contacter le bureau technique d'Avantor pour plus d'informations..
Ordering information: Please note that water filtration systems are available for these ice makers. They are designed to reduce unscheduled service calls associated with the equipment’s internal water system, this includes lime scale build-up, corrosion, sediment, bacteria etc. Please contact the Avantor Technical Office for full details.
Delivery information: All units are delivered without a plug.
Caution: * height including legs where applicable
4 variantes
Product Details & Documents
Glacons ACM :
Les machines à glaçons autonomes de la série ACM sont refroidies par air, contrôlées électroniquement et fabriquées en acier inoxydable 304. Ils produisent des super cubes standard en forme de dé à coudre moyen qui sont très durs et limpides. Les cubes en forme de dé à coudre ont une grande surface de sorte qu'ils fondent plus lentement qu'un cube standard et les rendent meilleurs pour le refroidissement. Cela signifie également qu'ils sont moins susceptibles de rester collés dans le bac de stockage intégré ou dans un seau à glace. Les glaçons nécessitent une alimentation en eau courante de type "machine à laver" de 19 mm (0,75"), une alimentation électrique correctement dimensionnée et une évacuation ventilée de 38 mm (1,5") (idéalement pas plus haute que la base de la machine ) à moins d'un mètre de la position prévue des machines avant la livraison.
Avec bac de stockage de glaçons intégré.
Glacons CE :
Les nouveaux glaçons EC partagent les mêmes caractéristiques et spécifications que les modèles ACM énumérés ci-dessus, sauf qu'ils sont fournis avec une pompe de vidange intégrée qui permet un drainage simple et une installation facile. Veuillez contacter le bureau technique d'Avantor pour plus d'informations..
Ordering information: Please note that water filtration systems are available for these ice makers. They are designed to reduce unscheduled service calls associated with the equipment’s internal water system, this includes lime scale build-up, corrosion, sediment, bacteria etc. Please contact the Avantor Technical Office for full details.
Delivery information: All units are delivered without a plug.
Caution: * height including legs where applicable
Product Family Options
ACM ice cubers
Informations sur le produit
- Consommation d'eauDésignationCapacité de glace (l)Capacité de stockagel×p×hPoidsDisponibilitéPrix
- 77 l/hMachine à glaçons, ACM 4624 L/24 h9 kg386×600×765 mm35 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
- 89 l/hMachine à glaçons, ACM 5631 L/24 h12,5 kg386×600×830 mm36 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
- 136 l/hMachine à glaçons, ACM 10650 L/24 h23 kg530×600×970 mm52 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
- 136 l/hIce maker, ACM 107—23 kg531×600×930 mm54 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’290.00