Cole-Parmer HP-200 Large-Capacity Infrared Hot Plate
Catalog # 444-0079
Supplier: Cole Parmer
Specifications
- Zone de chauffe:Ø 140 mm
- Puissance de chauffe:900 W
- Température:Max. 450 °C
- Désignation:Cole-Parmer HP-200-IR-L infrared hot plate, glass-ceramic plate, 230 VAC
- Seq:01
- l×p×h:300×365×105 mm
- Cdt:1
- Dimensions de la plaque:300×300 mm
Specifications
About this item
Cette plaque chauffante avec plaque en céramique utilise un chauffage infrarouge très efficace de 900 W qui peut chauffer un litre d'eau 30% plus rapidement qu'une plaque chauffante céramique conventionnelle de 1200 W. Elle est idéale pour chauffer les grandes quantités de liquide.
- Plaque chauffante très puissante, permettant un gain de temps et d'énergie
- Surface céramique résistante aux produits chimiques
- Voyant avertisseur 'chaud' pour la sécurité de l'utilisateur
- Protection antimicrobienne BioCote®