ContactUsLinkComponent
Brûleur à gaz Fuego SCS Basic
Brûleur à gaz Fuego SCS Basic
Catalog # 451-0114
Supplier:  WARTEWIG
undefined
Brûleur à gaz Fuego SCS Basic
Catalog # 451-0114
Supplier:  WARTEWIG
Specifications
  • Désignation:
    Brûleur à gaz de sécurité
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ce modèle de la série Fuego pose de nouveaux jalons dans la technologie des brûleurs à gaz de laboratoire: sécurité accrue, commande au pied en acier inoydable ou manuelle par bouton. Conçu en acier inoxydable, avec des dispositifs de contrôle ininflammables.
  • Fonctionnement simple et sûr, système de contrôle de sécurité SCS
  • Trois programmes à disposition
  • Réglage de la flamme par bouton
  • Facile d'entretien - brûleur au gaz de laboratoire sans rainures, ni angles, ni rebords
  • Ignifuge, surveiilance de la flamme et protection anti-surchauffe
  • Excellent bilan énergétique qui réduit la consommation de gaz, sécurité passive
Convient à toutes les applications qui requièrent une flamme dans le laboratoire et peut être relié au système d'inoculation entièrement automatique Autoloop Pro. De conception basse, le boîtier permet de travailler confortablement; le profil aérodynamique réduit les interférences avec l'air sur une paillasse en salle propre.
La tête du brûleur, amovible, peut même être démontée pour en nettoyer minitieusement les différentes pièces. La flamme peut être réglée avec précision, grâce au bouton à double fonction de réglage, pour le gaz et l'air.
Le contrôle de la tête du brûileur (BHC) détecte avec fiabilité tout encrassement par un liquide ou autre corps étranger; il surveille également l'assemblage de la tête du brûleur, afin que celui-ci soit correct.
Certifications: Testé selon la norme DIN-DVGW; certificat NG-2211AS0167.