Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Appareils chauffants
Cartouches de gaz
Cartouche 220 g pour brûleur à cartouche
Cartouche 220 g pour brûleur à cartouche
Katalognr. 451-2201
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Bild vergrößern
Cartouche 220 g pour brûleur à cartouche
Katalognr. 451-2201
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Désignation:
Cartouche de gaz 400 ml
Cdt:
1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
Produktdetails
Dokumentation