ContactUsLinkComponent
Cartouche 220 g pour brûleur à cartouche
Katalognr. 451-2201
undefined
Cartouche 220 g pour brûleur à cartouche
Katalognr. 451-2201
Technische Daten
  • Désignation:
    Cartouche de gaz 400 ml
  • Cdt:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel